Läs mer
Iridium(III) chloride trihydrate, 53-56% Ir
Produktkod. 10216590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10216590 1 g Glasflaska 1g
10743391 5 g Glasflaska 5g
10523294 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10216590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13569-57-8
Molekylformel Cl3Ir·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 352.6
InChI-nyckel LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 6102153
IUPAC-namn trikloroiridium;trihydrat
LEDER O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(III) chloride trihydrate
Smältpunkt 763.0°C
Färg Svart till grönt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 g
Linjär formel IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Merck Index 14, 5088
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Formel vikt 352.6
Procent renhet 53 to 56% Ir
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.3, 5.3000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.