Läs mer
Iridium(IV)bromid, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Ir 37,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050800
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
Produktkod. 11398288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039493.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-64-2 | Br4Ir | 511.833 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-64-2
Molekylformel Br4Ir
Molekylvikt (g/mol) 511.833
MDL-nummer MFCD00049467
InChI-nyckel IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
PubChem CID 14029372
IUPAC-namn tetrabromoiridium
LEDER Br[Ir](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(IV) bromide
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 511.84
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 37.1% min.
Odör Acrid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.