Läs mer
Iridium(IV) iodide, Premion™, 99.95% (metals basis), Ir 27.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314028 1 g 1g
11324028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040424.03
Request Bulk or Custom Format
Metanolkarbonylering till ättiksyra katalyseras med höga hastigheter vid låga vattenkoncentrationer med användning av en iridium/jodidbaserad katalysator. Iridium(IV)-jodidblandningar deltar i undersökningarna inom platinametallgruppelektrokemi. Rodium- och iridium-jodidkatalysatorer främjar också karbonyleringen av högre alkoholer till linjära eller grenkedjiga karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-45-6
Molekylformel I4Ir
Molekylvikt (g/mol) 699.84
MDL-nummer MFCD00049960
InChI-nyckel UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
IUPAC-namn tetrajodoiridium
LEDER [I].[I].[I].[I].[Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(IV) iodide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formel vikt 699.82
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 27.0% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.