Läs mer
Iridium(IV) iodide, Premion™, 99.95% (metals basis), Ir 27.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051086
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11314028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040424.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metanolkarbonylering till ättiksyra katalyseras med höga hastigheter vid låga vattenkoncentrationer med användning av en iridium/jodidbaserad katalysator. Iridium(IV)-jodidblandningar deltar i undersökningarna inom platinametallgruppelektrokemi. Rodium- och iridium-jodidkatalysatorer främjar också karbonyleringen av högre alkoholer till linjära eller grenkedjiga karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-45-6
Molekylformel I4Ir
Molekylvikt (g/mol) 699.84
MDL-nummer MFCD00049960
InChI-nyckel UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
IUPAC-namn tetrajodoiridium
LEDER [I].[I].[I].[I].[Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(IV) iodide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formel vikt 699.82
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 27.0% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.