Läs mer
Iridium(IV)oxidpulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345139 5 g 5g
11335139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17849.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12030-49-8 | CH4 | 16.04 g/mol
Iridium(IV)oxid används vid beläggning av anodelektroder för industriell elektrolys tillsammans med andra sällsynta oxider. Det används också i mikroelektroder för elektrofysiologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Iridium(IV)oxid används vid beläggning av anodelektroder för industriell elektrolys i kombination med andra sällsynta oxider. Det används också i mikroelektroder för elektrofysiologisk forskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12030-49-8
Molekylformel IrO2
Molekylvikt (g/mol) 224.22
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-nyckel HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metan
LEDER O=[Ir]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(IV) oxide powder
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 224.2
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 11.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.