Läs mer
Iridium(IV) oxide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 84.5% min
Produktkod. 11385667
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
11385667 1 g
1 options
Produktkod. 11385667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043396.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12030-49-8 | CH4 | 16.04 g/mol
Iridium(IV)oxid används vid beläggning av anodelektroder för industriell elektrolys tillsammans med andra sällsynta oxider. Det används också i mikroelektroder för elektrofysiologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12030-49-8
Molekylformel IrO2
Molekylvikt (g/mol) 224.22
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-nyckel HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metan
LEDER O=[Ir]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium (IV) oxide
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 224.2
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 84.5% min
Odör Odorless
Densitet 11.7 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iridium(IV) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iridium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.