Läs mer
Iridiumsnigel, 6,0 mm (0,24 tum) dia x 6,0 mm (0,24 tum) längd, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426595
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426595 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15426595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044232.KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium slug
Namnnotering 6,0 mm (0,24 tum) diameter x 6,0 mm (0,24 tum) lång
CAS 7439-88-5
Kvantitet 1 Pc.
Vikt ≈4,85 g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ir
MDL-nummer MFCD00011062
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI-nyckel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ir]
IUPAC-namn iridium
Molekylvikt (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Procent renhet 99.8%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.