Läs mer
Iridiumlösning för ICP/MS 10mg/L HCl-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917373 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12917373 100 mL Flaska 100ml
12907373 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917373 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 627 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 SEK
    1054.55 SEK / 100ml
    Save 460.45 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7439-88-5
Molekylformel Ir
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD00011062
InChI-nyckel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-namn iridium
LEDER [Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Väteklorid
Kvantitet 100 mL