Läs mer
Iridium trichloride, 99.9%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iridium trichloride |
| CAS | 10025-83-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | Cl3Ir |
| MDL-nummer | MFCD00011063 |
| LEDER | [Ir+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.58 |
| Procent renhet | 99.9% |