Learn More
Iridium trichloride, 99.9%, BLD Pharm™
Product Code. 31029733
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31029733 100 mg -
31015522 250 mg -
31017361 5 g -
31018591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31029733 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD134882100mg
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Trace metals basis
Specifica
CAS 10025-83-9
Quantity 100 mg
Molecular Formula Cl3Ir
MDL Number MFCD00011063
SMILES [Ir+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 298.58
Percent Purity 99.9%
Chemical Name or Material Iridium trichloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.