Läs mer
Bolle Protection™ IRIDPSI Skyddsglasögon av polykarbonat, läsområde
Produktkod. 15598281 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Anti-fog, Scratch-resistant
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
15598281 Anti-dimma, Reptålig Paket med 10
15256705 Anti-fog, Scratch-resistant Varje
15276705 Anti-dimma, Reptålig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15598281 Leverantör Bolle Protection™ Leverantörsnummer IRIDPSI2.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1617.82 SEK
    1469.88 SEK / Paket med 10
    Save 147.94 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Ultramodulära och oändligt anpassningsbara skyddsglasögon med dioptriska korrigerande linser. Bolle Protection™ IRIDPSI-skyddsglasögon av polykarbonat med läsyta kommer med linser mot repor/dimma.
  • Klar lins.
  • Läsområde.
  • Justerbar B-Flex formminnesbrygga.
  • Svängbara skalmar/lutande front.
  • Halkfritt tipgrip.
  • Teknik godkänd för kontinuerligt slitage och certifierad med perfekt optisk kvalitet.
  • Anti-repor beläggning.
  • Anti-dimbeläggning.
  • 99,9% UVA/UVB-skydd.
  • Lins- och ramskydd mot lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45 m/s.
  • Objektiv och ramskydd från höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
  • Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
  • CE certifikat för europeiska standarder finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE certifikat för europeiska standarder finns.
Linstyp Läsområde: +2,5
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
UV-skydd Ja