missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Irinotecan Carboxylate Sodium Salt, Mikromol
Beskrivning
Irinotecan Carboxylate Sodium Salt, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| CAS | 1329502-92-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C33H39N4NaO7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (alphaS)-2-[([1,4'-Bipiperidin]-1'-ylcarbonyl)oxy]-alpha,12-diethyl-9,11-dihydro-alpha-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-9-oxo-indolizino[1,2-b]quinoline-7-acetic Acid Sodium Salt, CPT 11 Carboxylic Acid Sodium Salt; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Na+].CCc1c2CN3C(=O)C(=C(C=C3c2nc4ccc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)cc14)[C@@](O)(CC)C(=O)[O-])CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 626.68 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?