Läs mer
Irinotecan-d10 Hydrochloride (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irinotecan-d10 Hydrochloride |
| CAS | 718612-62-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C33H29D10ClN4O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [1,4’-Bipiperidine]-1’-carboxylic Acid-d10 (4S)-4,11-Diethyl-3,4,12,14- tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3’,4’:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl Ester Hydrochloride, [1,4'-Bipiperidine-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10]-1'-carboxylic Acid (4S)-4,11-Diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38N4O6.ClH/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H/t33-;/m0./s1/i5D2,6D2,7D2,12D2,13D2; |
| LEDER | O=C(OC1=CC=C(N=C(C(N2C3)=CC([C@](CC)(O)C(OC4)=O)=C4C2=O)C3=C5CC)C5=C1)N(CC6)CCC6N7C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C7([2H])[2H].Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 633.2 |
| Formel vikt | 632.3186 |
| Visa mer |