Läs mer
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16487116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16487116 100 mg -
16483117 50 mg 50mg
16431226 200 mg -
16401816 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487116 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16562A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irinotecan hydrochloride
CAS 100286-90-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H39ClN4O6
Kvantitet 100 mg
Synonym (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 623.14
Formel vikt 623.14
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death