Läs mer
Irinotecan hydrochloride trihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16451226
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451226 200 mg -
16427126 100 mg -
16421816 500 mg 500mg
16413127 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16451226 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16568
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Irinotecan hydrochloride trihydrate ((+)-Irinotecan hydrochloride trihydrate) is a topoisomerase I inhibitor with antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irinotecan hydrochloride trihydrate
CAS 136572-09-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H45ClN4O9
Kvantitet 200 mg
Synonym (+)-Irinotecan hydrochloride trihydrateCPT-11 hydrochloride trihydrate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (73.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.52 mg/mL (2.24 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER [H]Cl.O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.O.O.O
Molekylvikt (g/mol) 677.18
Formel vikt 677.18
Procent renhet 98.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death