Läs mer
Irinotecan hydrokloridtrihydrat, TRC
Produktkod. 30405920
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30405920 100 mg
1 options
Produktkod. 30405920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI767500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irinotecan Hydrochloride Trihydrate
CAS 136572-09-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C33 H38 N4 O6 . Cl H . 3 H2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid (4S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate, Irinotecan hydrochloride hydrate, Irinotecan hydrochloride trihydrate
InChI formel InChI=1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
LEDER O.O.O.Cl.CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
IUPAC-namn [1,4'-Bipiperidin]-1'-karboxylsyra (4S)-4,11-dietyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-9-ylester hydrokloridtrihydrat
Molekylvikt (g/mol) 677.18
Formel vikt 676.2875