Läs mer
Irinotecan, MedChemExpress
Beskrivning
Irinotecan ((+)-Irinotecan) is a topoisomerase I inhibitor, preventing religation of the DNA strand by binding to topoisomerase I-DNA complex.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irinotecan |
| CAS | 97682-44-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H38N4O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (+)-Irinotecan CPT-11 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (42.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.68 |
| Visa mer |