Läs mer
Bollé Safety IRI-s Platinum™ Klara skyddsglasögon
Produktkod. 13416979 Handla allt Bollé Safety Produkter
Linsfärg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13416979
Brand: Bollé Safety IRIPSI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av Bolle Safety IRI-s skyddsglasögon är belagda med Platinum™ , som är en permanent beläggning som ger hög reptålighet och fördröjer imma utöver de minimikrav som krävs.
  • PLATINUM™ anti-dimma och anti-repa beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Vikt (metrisk) 27 g