Läs mer
Irländsk Moss Carrageenan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421762 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421762 1 kg 1kg
11401762 100 g 100g
11411762 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421762 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210488691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7045.00 SEK
    6706.80 SEK / 1kg
    Save 338.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Irish Moss Carrageenan-lösning används för att undertrycka immunsvar in vivo och in vitro via mekanismer.
  • Karragenaner används för att undertrycka immunsvar in vivo och in vitro via mekanismer som tros involvera selektiv cytopatisk effekt på makrofager.
  • Somι -,κ -, ochλ -karragenaner har varierande grad av sulfatering, de kan studeras jämförande för skillnader i skyddande, antivirala och immunsuppressionsaktiviteter.
  • Karragenan kan användas vid utvecklingen av biomaterial såsom bentransplantatsubstitut, för att fånga in kärl såsom biokulor och som inkapslingsvehiklar för läkemedelstillförsel.
  • Karragenan kan användas för att utveckla hydrogeler.
Kemiska identifierare
CAS 9000-07-1
MDL-nummer MFCD00081480
Synonym Carrageenan, Gelatin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irish Moss (Carrageenan)
Namnnotering Främst Kappa-Carrageenan med mindre mängd Lambda-Carrageenan.
Färg Solbränna
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.