missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Irisin/FNDC5 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Produktkod. 18012276 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18012276 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18012276 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP259680B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Irisin/FNDC5 Polyclonal specifically detects Irisin/FNDC5 in Human, Mouse, Camel samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Irisin/FNDC5
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias fibronectin type III domain containing 5, fibronectin type III domain-containing protein 5, FRCP2Fibronectin type III repeat-containing protein 2
Gensymboler FNDC5
Värd art Rabbit
Immunogen Partial recombinant protein made to an internal region of the human Irisin/FNDC5 protein (amino acids 32-143) [UniProt Q8NAU1]
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism, Neuroscience, Stem Cells
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 252995
Målarter Human, Mouse, Camelid
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only (RUO)

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.