missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Irisin/FNDC5 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Beskrivning
Irisin/FNDC5 Polyclonal antibody specifically detects Irisin/FNDC5 in Camel,Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Irisin/FNDC5 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | fibronectin type III domain containing 5, fibronectin type III domain-containing protein 5, FRCP2Fibronectin type III repeat-containing protein 2 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Partial recombinant protein made to an internal region of the human Irisin/FNDC5 protein (amino acids 32-143) [UniProt Q8NAU1] |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?