Läs mer
Järn(0)pentakarbonyl, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100 ml; AcroSeal glasflaska förpackad i plåtburk
Produktkod.
11395942 100 ml; AcroSeal glasflaska förpackad i plåtburk
1 options
Produktkod. 11395942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187621000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 103.0°C
Kemiskt namn eller material Iron(0) pentacarbonyl
Smältpunkt -20.0°C
CAS 13463-40-6
Färg Brun till orange-gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C5FeO5
Linjär formel Fe(CO)5
MDL-nummer MFCD00011001
UN-nummer 1994
Flampunkt −15°C
Merck Index 15,5143
Synonym Pentacarbonyl iron
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-namn pentakis(metanidylidyneoxidanium) järn
Molekylvikt (g/mol) 195.90
Formel vikt 195.9
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 1.49, 1.4900g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron pentacarbonyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.