Läs mer
Järn(0)pentakarbonyl, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10278333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10278333 100 g Glasflaska 100g
10695491 25 g Glasflaska 25g
10175323 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10278333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412601000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-40-6
Molekylformel C5FeO5
Molekylvikt (g/mol) 195.90
MDL-nummer MFCD00011001
InChI-nyckel FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pentacarbonyl iron
IUPAC-namn pentakis(metanidylidyneoxidanium) järn
LEDER [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron pentacarbonyl
Namnnotering 99.5%
Färg Brun till orange-gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.50%
Linjär formel Fe(CO)5
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Merck Index 15, 5143
Formel vikt 195.90
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.4900g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron pentacarbonyl
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.