Läs mer
Järnborid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399199
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 11399199
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088146.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Används för att förbättra nötningsbeständighet, korrosionsbeständighet, slitstyrka och oxidationsbeständighet. Det används också i olje- och gasraffinaderier, kemisk utvinning, jordbruks- och textilextrudering.
Järnborid används för att förbättra nötningsbeständighet, korrosionsbeständighet, slitstyrka och oxidationsbeständighet. Det används också i olje- och gasraffinaderier, kemisk utvinning, jordbruks- och textilextrudering. Eftersom den är billig och har utmärkta mekaniska, friktions- och korrosionsbeständiga egenskaper, kan den användas som ersättning för keramiska eller keramiska material vid tillverkning och bearbetning. Det är också involverat i produktionen av borerade stål och borerade rostfria stål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12006-84-7
Molekylformel BFe
Molekylvikt (g/mol) 66.66
MDL-nummer MFCD00016092
InChI-nyckel UJYBTTFGLAOKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron boride, iron boride feb, ferrous boride, ironylidyneborane, ferrioborane, ferric boride
PubChem CID 82789
LEDER [B+]=[Fe-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Iron boride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn ferrioboran
Formel vikt 66.66
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Densitet 7.15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.