Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Järndegel
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Järn |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50 mm |
| Höjd (metrisk) | 45mm |
| Produkttyp | Degel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido