Läs mer
Järnfolie, 0,025 mm (0,001 tum) tjock, hård, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486605
Change view
Kvantitet:
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486605 150 x 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 15486605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044687.GT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron foil
Namnnotering 0,025 mm tjock, hård
CAS 7439-89-6
Kvantitet 150 x 150 mm
Vikt ≈4,4g/150x150mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Fe
MDL-nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-nyckel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe]
IUPAC-namn järn
Molekylvikt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.