Läs mer
Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in hexane, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051162
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308558 25 mL 25ml
11398548 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040584.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331686-36-3
Molekylformel C11H24FeO3
Molekylvikt (g/mol) 260.155
MDL-nummer MFCD00798541
InChI-nyckel VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
PubChem CID 121233721
IUPAC-namn 2-ethylhexanoic acid;iron;propan-2-ol
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1208
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 258.14
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in hexane
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P315-Sök omedelbart läkarhjälp.