Läs mer
Iron(II) acetate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30963120
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30963120 500 g -
30959925 100 g 100g
30957027 1 g -
30951733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30963120 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD134925500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) acetate
CAS 3094-87-9
Molekylformel C4H6FeO4
MDL-nummer MFCD00058909
Kvantitet 500 g
LEDER CC([O-])=O.CC([O-])=O.[Fe+2]
Molekylvikt (g/mol) 173.93
Procent renhet 95%