Läs mer
Iron(II) acetate, 95%
Produktkod. 13438498 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13438498 250 g Glasflaska 250g
10398970 10 g Glasflaska 10g
10165750 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13438498 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305372500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3094-87-9
Molekylformel C4H6FeO4
Molekylvikt (g/mol) 173.93
MDL-nummer MFCD00058909
InChI-nyckel LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
LEDER [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) acetate
Smältpunkt 190.0°C
Namnnotering 95%
Färg Brun eller grå till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel (CH3CO2)2
IUPAC-namn järn(2+);diacetat
Formel vikt 173.93
Procent renhet 95%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.