Läs mer
Iron(II) acetate, anhydrous, Fe 29.5% min
Produktkod. 11317418
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317418 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11317418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031140.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Iron(II) acetate is used as a mordant by the dye industry, as a catalyst in organic oxidation reactions and in carbon nanotube synthesis. It is used as a precursor in the production of other iron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3094-87-9
Molekylformel C4H6FeO4
Molekylvikt (g/mol) 173.93
MDL-nummer MFCD00058909
InChI-nyckel LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
LEDER [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) acetate, anhydrous
Smältpunkt 190°C to 200°C (decomposition)
Färg Brown
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 25 g
Odör Characteristic
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn iron(2+);diacetate
Formel vikt 173.94
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) acetate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..