Läs mer
Iron(II) bromide, 98%, anhydrous
Produktkod. 10649643 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10649643 10 g Glasflaska 10g
10320584 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10649643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388720100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-46-0
Molekylformel Br2Fe
Molekylvikt (g/mol) 215.65
MDL-nummer MFCD00016081
InChI-nyckel GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
LEDER [Fe++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 937°C
Kemiskt namn eller material Iron(II) bromide
Smältpunkt 684°C
Färg Svart till Brun-Rött
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Linjär formel FeBr2
Merck Index 15, 4069
Löslighetsinformation Solubility in water: 1090g/L
IUPAC-namn λ²-järn(2+)dibromid
Formel vikt 215.65
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.