Läs mer
Iron(II) bromide, anhydrous, 98% min
Produktkod. 11387418
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387418 100 g 100g
11367418 5 g 5g
11377418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031154.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Järn(II)bromid används som en mellanprodukt i syntesen av porfryiner. Det används också som svaga reduktionsmedel. Det används som prekursor för framställning av [(C2H5)4N]2FeBr4genomattreageramed tetraetylammoniumbromid. Det är också involverat i syntesen av nanokristaller av järnkis och nanokristallina tunna filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-46-0
Molekylformel Br2Fe
Molekylvikt (g/mol) 215.65
MDL-nummer MFCD00016081
InChI-nyckel GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
IUPAC-namn λ²-järn(2+)dibromid
LEDER [Fe++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) bromide, anhydrous
Smältpunkt 684°C
Färg Gult
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98% min.
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and tetrahydrofuran.
Formel vikt 215.67
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Utseende Yellow granules
Densitet 4.636
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.