Läs mer
Järn(II)bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397408
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397408 100 g 100g
11307418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031133.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13463-12-2 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Det är allmänt som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är en användbar syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-12-2
Molekylformel Br2Fe
Molekylvikt (g/mol) 215.65
MDL-nummer MFCD00016081
InChI-nyckel GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
IUPAC-namn λ²-järn(2+)dibromid
LEDER [Fe++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) bromide hydrate
Smältpunkt 27°C
Färg Klart
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Linjär formel FeBr2·xH2O
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation It is soluble in water,soluble in other solvents such as THF,methanol,ethanol.
Formel vikt 215.67 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 3.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.