Läs mer
Iron(II) Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) Bromide |
| CAS | 7789-46-0 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Molekylformel | Br2Fe |
| Synonym | Dibromoiron, Ferrous Bromide,, Iron Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Fe+2].[Br-].[Br-] |
| IUPAC-namn | iron(2+);dibromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.65 |
| Formel vikt | 213.7716 |