Läs mer
Iron(II) bromide, ultra dry, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312498
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312498 1 g 1g
11302498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014541.03
Request Bulk or Custom Format
Used as a polymerization catalyst. It is used in water treatment, chemical analysis and in ultra high purity for certain crystal growth applications.
Järn(II)bromid används som polymerisationskatalysator. Den används i vattenbehandling, kemisk analys och i ultrahög renhet för vissa kristalltillväxttillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-46-0
Molekylformel Br2Fe
Molekylvikt (g/mol) 215.65
MDL-nummer MFCD00016081
InChI-nyckel GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
IUPAC-namn järn(2+);dibromid
LEDER [Fe++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) bromide
Smältpunkt 684°C
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water,THF,methanol,ethanol.
Formel vikt 215.67
Procent renhet 99.995%
Förpackning Ampulerad under argon
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 4.636
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) bromide anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.