Läs mer
Järn(II)klorid, vattenfritt, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11337418
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337418 5 g 5g
11357418 50 g 50g
11347418 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031141.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126,75 g/mol
Järn(II)klorid används vid syntes av järnkomplex som järn(II)hydroxid. Det fungerar som en prekursor till hydratiserade järn(III)oxider som är magnetiska pigment. Det fungerar som ett reduktionsmedel vid organisk syntes. Används även som ett reducerande flockningsmedel vid rening av avloppsvatten, speciellt för avfall som innehåller kromat. Det används som mellanprodukt, i pigment, processhjälpmedel och i fastämnessepareringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-94-3
Molekylformel Cl2Fe
Molekylvikt (g/mol) 126.75
MDL-nummer MFCD00011004
InChI-nyckel NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-järn(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Specifikationer
Kokpunkt 1023 °C
Kemiskt namn eller material Iron(II) chloride
Smältpunkt 674 °C
Namnnotering anhydra
pH 2.5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel FeCl2
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4043
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, alkohol, aceton; Löslig i vatten, alkohol och aceton; Lätt löslig i bensen; Olöslig i eter.
Formel vikt 126.75
Procent renhet 99.5%
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Densitet 3.160
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.