Läs mer
Järn(II)kloridhydrat, reagenskvalitet, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som reduktionsmedel inom metallurgi, i farmaceutiska preparat, som betningsmedel vid färgning och i avloppsrening. Järnklorid har en slags nischapplikation. Under laboratoriesyntesen av järnkomplex fungerar järnklorid som ett reducerande flockningsmedel vid rening av avloppsvatten, särskilt för avfall som innehåller kromat. Det är föregångaren till hydratiserade järn(III)oxider som är magnetiska pigment. Järn(II)klorid används som ett reduktionsmedel i många organiska syntesreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) chloride hydrate |
| Färg | Grön-Gul |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether. |
| Formel vikt | 126.75 (Anhydrous) |
| Kvalitet | Reagens |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Air Sensitive |
Säkerhet och hantering
- Iron(II) chloride hydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.