Läs mer
Järn(II)kloridhydrat, reagenskvalitet, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371829
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371829 1 kg 1kg
11341829 25 g 25g
11351829 250 g 250g
11361829 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11371829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012484.A1
Request Bulk or Custom Format
Luftkänslig
Det används som reduktionsmedel inom metallurgi, i farmaceutiska preparat, som betningsmedel vid färgning och i avloppsrening. Järnklorid har en slags nischapplikation. Under laboratoriesyntesen av järnkomplex fungerar järnklorid som ett reducerande flockningsmedel vid rening av avloppsvatten, särskilt för avfall som innehåller kromat. Det är föregångaren till hydratiserade järn(III)oxider som är magnetiska pigment. Järn(II)klorid används som ett reduktionsmedel i många organiska syntesreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23838-02-0
Molekylformel Cl2Fe . x H2O
Molekylvikt (g/mol) 126.75
MDL-nummer MFCD00149711
InChI-nyckel NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron dichloride, Iron protochloride
IUPAC-namn λ²-järn(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) chloride hydrate
Färg Grön-Gul
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether.
Formel vikt 126.75 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.