Läs mer
Järn(II)kloridtetrahydrat, 98 %
Produktkod. 11487797
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487797 1000 g 1000g
11497797 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16327.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1702.57 SEK
    1528.65 SEK / 1000g
    Save 173.92 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13478-10-9 | Cl2FeH8O4 | 198,805 g/mol
Järn(II)kloridtetrahydrat används som reduktionsmedel inom metallurgi, i farmaceutiska preparat, som betningsmedel vid färgning och i avloppsrening. Järnklorid har en slags nischapplikation. Under laboratoriesyntesen av järnkomplex fungerar järnklorid som ett reducerande flockningsmedel vid rening av avloppsvatten, särskilt för avfall som innehåller kromat. Det är föregångaren till hydratiserade järn(III)oxider som är magnetiska pigment. Järn(II)klorid används som ett reduktionsmedel i många organiska syntesreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Järn(II)kloridtetrahydrat används som reduktionsmedel inom metallurgi, i farmaceutiska preparat, som betningsmedel vid färgning och i avloppsrening. Järnklorid har en slags nischapplikation. Under laboratoriesyntesen av järnkomplex fungerar järnklorid som ett reducerande flockningsmedel vid rening av avloppsvatten, särskilt för avfall som innehåller kromat. Det är föregångaren till hydratiserade järn(III)oxider som är magnetiska pigment. Järn(II)klorid används som ett reduktionsmedel i många organiska syntesreaktioner.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med stark bas, starka syror, etylenoxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-10-9
Molekylformel Cl2FeH8O4
Molekylvikt (g/mol) 198.805
MDL-nummer MFCD00149709
InChI-nyckel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-namn diklorjärn;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) chloride tetrahydrate
Kvantitet 1000 g
Linjär formel FeCl2·4H2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4043
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 198,81 (126,75 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Densitet 1.93
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.