Läs mer
Järn(II)kloridtetrahydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10338150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
Produktkod. 10338150
Brand: Thermo Scientific Acros 205080010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-10-9
Molekylformel Cl2Fe·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 198.81
InChI-nyckel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-namn diklorjärn;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) chloride tetrahydrate
Smältpunkt 105.0°C to 110.0°C
Färg Gul till grön
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel FeCl2·4H2O
Merck Index 14,4043
Löslighetsinformation Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 198.81
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.