Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
| Smältpunkt | 105,0 °C till 110,0 °C |
| Färg | Gul till grön |
| Fysisk form | Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Linjär formel | FeCl2·4H2O |
| Merck Index | 14,4043 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 1600 g/L (10 °C) 4100 g/L (100 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol |
| Formel vikt | 198.81 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iron(II) chloride tetrahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.