missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iron(II) chloride tetrahydrate, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
| CAS | 13478-10-9 |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | Cl2FeH8O4 |
| Synonym | ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii |
| Löslighetsinformation | Soluble in water: 1600g/L at 10°C |
| InChI-nyckel | WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.Cl[Fe]Cl |
| IUPAC-namn | dichloroiron;tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.805 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?