Läs mer
Järn(II)kloridtetrahydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072208 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
Produktkod. 15635560
Brand: Honeywell-Fluka 4493950G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-10-9
Molekylformel Cl2FeH8O4
Molekylvikt (g/mol) 198.805
MDL-nummer MFCD00149709
InChI-nyckel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-namn dichloroiron;tetrahydrate
LEDER O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) chloride tetrahydrate
Kvantitet 50 g
Linjär formel FeCl2 · 4H2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 198.81g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
Ångtryck 10 mmHg (693°C)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.