Läs mer
Järn(II)kloridtetrahydrat, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | FeCl2 · 4H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Formel vikt | 198.81g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (RT) |
| Ångtryck | 10 mmHg (693°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron(II) chloride tetrahydrate
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.