Läs mer
Iron(II) Chloride Tetrahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) Chloride Tetrahydrate |
| Smältpunkt | 105°C to 110°C (Elimination of water of crystallisation) |
| Kvantitet | 50 kg |
| MDL-nummer | MFCD00149709 |
| Synonym | Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride, Iron(II) chloride tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.81 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.93 g/cm3 at 20°C |