Läs mer
Järn(II)kloridtetrahydrat, TRC
Produktkod. 30396747
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396747 25 g
30394540 5 g
30393748 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30396747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77493025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-10-9
Molekylformel FeCl2H8O4
Molekylvikt (g/mol) 198.81
Synonym Ferrous Chloride Tetrahydrate, Iron Chloride Tetrahydrate, Iron Dichloride Tetrahydrate
IUPAC-namn järn(2+); diklorid; tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Fe+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) Chloride Tetrahydrate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Formel vikt 197.9149