Läs mer
Järn(II)klorid, TRC
Produktkod. 30404631
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30404631 5 g
1 options
Produktkod. 30404631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7750055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Molekylformel FeCl2
Kvantitet 5 g
Synonym Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
IUPAC-namn järn(2+); Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 126.75
Formel vikt 125.8726