Läs mer
Järn(II)klorid, TRC
Produktkod. 30392594
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30392594 25 g
1 options
Produktkod. 30392594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77500525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Molekylformel FeCl2
Kvantitet 25 g
Synonym Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
IUPAC-namn järn(2+); Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 126.75
Formel vikt 125.8726