Läs mer
Järn(II)klorid, ultratorrt, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11328537
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328537 1 g 1g
11338537 10 g 10g
11348537 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035701.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126,75 g/mol
Järn(II)klorid används vid syntes av järnkomplex som järn(II)hydroxid. Det fungerar som en prekursor till hydratiserade järn(III)oxider som är magnetiska pigment. Det fungerar som ett reduktionsmedel vid organisk syntes. Används även som ett reducerande flockningsmedel vid rening av avloppsvatten, speciellt för avfall som innehåller kromat. Det används som mellanprodukt, i pigment, processhjälpmedel och i fastämnessepareringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-94-3
Molekylformel Cl2Fe
Molekylvikt (g/mol) 126.75
MDL-nummer MFCD00011004
InChI-nyckel NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-järn(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Specifikationer
Kokpunkt 1023 °C
Kemiskt namn eller material Iron(II) chloride, Ultra dry
Smältpunkt 674 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Utseende Off-white pulver
Ångtryck 13,3 hPa vid 700 °C
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Densitet 3,16 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och aceton. Lätt löslig i bensen. Olöslig i eter.
Formel vikt 126.75
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.