Learn More
Iron(II) chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Code produit 11348537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11348537 50 g 50g
11328537 1 g 1g
11338537 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11348537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035701.18
 Restricted Item
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
Iron(II) chloride is used in the synthesis of iron complexes like iron(II) hydroxide. It acts as a precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. It serves as a reducing agent in organic synthesis. Also, used as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, especially for wastes containing chromate. It is used as an intermediate, in pigments, processing aids and in solids separation agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-94-3
Molecular Formula Cl2Fe
Molecular Weight (g/mol) 126.75
MDL Number MFCD00011004
InChI Key NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Spécification
Boiling Point 1023°C
Melting Point 674°C
Color White
Physical Form Beads
Quantity 50 g
Odor Odorless
Sensitivity Air sensitive; Hygroscopic
Appearance Off-white powder
Vapor Pressure 13.3hPa at 700°C
Assay Percent Range 99.99% (Metal basis)
Density 3.16
Solubility Information Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in benzene. Insoluble in ether.
Formula Weight 126.75
Chemical Name or Material Iron(II) chloride, Ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.